Key Documents
G5388
Sigma-Aldrich
D-(+)-Galactose
≥99% (HPLC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sinônimo(s):
Galactose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Beilstein:
1724619
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
anhydrous
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
powder
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤0.1% glucose
cor
white
faixa de pH útil
5.0-7.0 (25 °C, 180 g/L)
pf
168-170 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 100 mg/mL
traços de cátion
Mn: ≤50 ppb
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
chave InChI
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
Descrição geral
A galactose é um componente da lactose. É um dos principais nutrientes para recém-nascidos e crianças pequenas. Ela é produzida no organismo para a formação de lactose e também é um componente de glicolipídeos (cerebrosídios) e glicoproteínas.
A galactose é um componente da lactose. É um dos principais nutrientes para recém-nascidos e crianças pequenas. Ela é produzida no organismo para a formação de lactose e também é um componente de glicolipídeos (cerebrosídios) e glicoproteínas.
Aplicação
A D-(+)-Galactose foi usada em meio de cultura e linhagem celular para permitir a interrupção do crescimento celular sem alterar a taxa de produção específica de rh-tPA (qtPA).
A D-(+)-Galactose foi usada em meio de cultura e linhagem celular para permitir a interrupção do crescimento celular sem alterar a taxa de produção específica de rh-tPA (qtPA).
Outras notas
Para obter uma compreensão abrangente da nossa ampla gama de monossacarídeos para sua pesquisa, recomendamos que você visite nossa página de categoria de carboidratos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
D-(+)-Glicose powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
G7021
D-(+)-Glicose
N-Acetyl-D-mannosamine
SAFC
PHG0017
N-Acetyl-D-mannosamine
D-(+)-Manose powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
M6020
D-(+)-Manose
Uridine powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
U3003
Uridine
Disorders of carbohydrate metabolism
Emery and Rimoin's Principles and Practice of Medical Genetics, 1-36 (2013)
Initial Reactions in Anaerobic Glycolysis
Textbook of Veterinary Physiological Chemistry (2015)
Initial Reactions in Anaerobic Glycolysis
Textbook of Veterinary Physiological Chemistry (2015)
Simultaneous environmental manipulations in semi-perfusion cultures of CHO cells producing rh-tPA
Vergara M, et al.
Electronic journal of Biotechnology, 15(6), 2-2 (2012)
Disorders of carbohydrate metabolism
Emery and Rimoin's Principles and Practice of Medical Genetics, 1-36 (2013)