GC Analysis of 1-Phenylethanol Enantiomers on Astec® CHIRALDEX™ B-PM
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX B-PM, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (76023AST)
oven
120 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 24 psi
injection
1 μL, 80:1 split
sample
3 mg/mL in methanol
peak 1: R(+)-1-phenylethanol
peak 2: S(-)-1-phenylethanol