Wichtige Dokumente
685828
(R)-1-Phenylethanol
97%
Synonym(e):
(+)-α-Methylbenzyl alcohol, (+)-α-Phenethyl alcohol, (+)-α-Phenylethanol, (+)-1-Phenylethanol, (+)-1-Phenylethyl alcohol, (+)-sec-Phenethyl alcohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]22/D +44.0°, c = 5%
Brechungsindex
n20/D 1.528
Dichte
0.9986 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
phenyl
SMILES String
C[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m1/s1
InChIKey
WAPNOHKVXSQRPX-SSDOTTSWSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
L485195-1EA | |
685828-5G | 4061832759203 |
685828-25G | 4061832759197 |