Wichtige Dokumente
237698
(S)-(+)-2-Butanol
99%
Synonym(e):
(S)-(+)-sec-Butylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
12.5 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D +13°, neat
Selbstzündungstemp.
761 °F
Expl.-Gr.
9.8 %
Brechungsindex
n20/D 1.397 (lit.)
bp
99-100 °C (lit.)
Dichte
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CC[C@H](C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChIKey
BTANRVKWQNVYAZ-BYPYZUCNSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- To synthesize chiral asymmetric perylene diimides (PDI) that spontaneously self-assemble into one-handed nanotubes that are photoconductive or fluorescent in nature.
- To synthesize bulky chiral vinyl monomers that can be radically polymerized to helical polymers with an excess screw sense.
- As chiral solvent to study excited state photo transfer of the photoacid, 5,8-dicyano-2-naphthol (DCN2) in chiral environment.
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
75.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
24 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..