Merck
294810
Sigma-Aldrich
2-Butanol
anhydrous, 99.5%
Synonym(e):
sec-Butylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH(OH)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.12
Beilstein:
773649
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Dampfdruck
12.5 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
761 °F
Expl.-Gr.
9.8 %
Verunreinigungen
<0.005% water
Abdampfrückstand
<0.0003%
Brechungsindex
n20/D 1.397 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−115 °C (lit.)
Dichte
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChIKey
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Butanol kann bei der Butyllithiumtitration eingesetzt werden, um seine Stoffmengenkonzentration mit 1,10-Phenanthrolin als Indikator zu prüfen.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
80.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
27 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Selective Ruthenium-Catalyzed Transfer Hydrogenations of Nitriles to Amines with 2-Butanol.
Cai J, et al.
Combustion and Flame, 160(10), 1939-1957 (2013)
1-Phenyl-2,3,4,5-tetramethylphosphole
Fagan PJ and Nugent WA
Organic Syntheses, 70, 272-272 (1992)
Jiafeng Lu et al.
Oncology letters, 10(6), 3457-3465 (2016-01-21)
The aim of the present study was to obtain comprehensive microRNA (miRNA) profiles of type I [Ishikawa (ISK)] and type II (HEC-1B) human endometrial adenocarcinoma cell lines, utilizing the latest high-throughput sequencing techniques. RNA was extracted from ISK and HEC-1B
The microcatalytic technique applied to a zero order reaction: the dehydration of 2-butanol over hydroxyapatite catalysts.
Bett JAS and Hall WK.
J. Catal., 10(2), 105-113 (1968)
Genesis of Br?nsted acid sites during dehydration of 2-butanol on tungsten oxide catalysts.
Baertsch CD, et al.
J. Catal., 205(1), 44-57 (2002)