Merck
330523
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Pentanol
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CH(OH)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.15
Beilstein:
4652311
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
3 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]25/D −13°, neat
Selbstzündungstemp.
657 °F
Expl.-Gr.
9 %
Brechungsindex
n20/D 1.406 (lit.)
bp
119-120 °C (lit.)
Dichte
0.809 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CCC[C@@H](C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
InChIKey
JYVLIDXNZAXMDK-RXMQYKEDSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
93.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
34 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)