Merck
614971
Sigma-Aldrich
1-Phenylethanol-d10
98 atom % D
Synonym(e):
sec-Phenethyl-d10 Alkohol
About This Item
Lineare Formel:
C6D5CD(OD)CD3
Molekulargewicht:
132.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
bp
204 °C/745 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
19-20 °C (lit.)
Dichte
1.094 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+10
SMILES String
[2H]OC([2H])(c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D,7D,9D
InChIKey
WAPNOHKVXSQRPX-NGOYZNFYSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
187.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
86.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)