Wichtige Dokumente
603465
1-Phenylethanol-1-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
sec-Phenethyl-1-13C-Alkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
bp
204 °C/745 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
19-20 °C (lit.)
Dichte
1.020 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
C[13CH](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i7+1
InChIKey
WAPNOHKVXSQRPX-CDYZYAPPSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
187.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
86.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)