Wichtige Dokumente
PHL82591
3,3′-Di-O-Methylellagsäure-4′-xylopyranosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3,3′-Di-O-methyl-ellagsäure-4′-O-β-D-xylopyranosid, 2-Hydroxy-3,8-dimethoxy-7-(β-D-xylopyranosyloxy)-[1]benzopyrano[5,4,3-cde][1]benzopyran-5,10-dion, 3,3′-Di-O-methyl-4-O-((β-D-xylopyranosyl)-ellagsäure, 3-O-Methylduchesid A
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
COc1c(O)cc2C(=O)Oc3c(OC)c(O[C@@H]4OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc5C(=O)Oc1c2-c35
InChI
1S/C21H18O12/c1-28-15-8(22)3-6-11-12-7(20(27)32-17(11)15)4-10(16(29-2)18(12)33-19(6)26)31-21-14(25)13(24)9(23)5-30-21/h3-4,9,13-14,21-25H,5H2,1-2H3/t9-,13+,14-,21+/m1/s1
InChIKey
UDWUZPSSUIWBKB-LAPUEANGSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)