Merck
854996
Supelco
Bördelkappen mit Septen aus PTFE/Silikon
silver aluminum seal, open center (10 mm opening), diam. × thickness 20 mm × 3.25 mm, tan PTFE/silicone, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
silver aluminum seal
tan PTFE/silicone
Leistungsmerkmale
open center (10 mm opening)
(Agilent HT quality)
Härte
45 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 100 ea
Durchm. × Dicke
20 mm × 3.25 mm
Kompatibilität
for use with 20 mm crimp top vial
Anwendung
Bördelkappen mit Septen aus PTFE/Silikon können zur Herstellung spezieller Reaktionsgefäße verwendet werden, indem sie mit darauf gesetzten Autosampler-Fläschchen fusioniert werden, um die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Tetrabutylammoniumfluorid- und Iodobenzendiacetat-TBAF/Phl(OAc)2-Methode zum Nachweis von Wasser in organischen Lösungsmitteln zu testen. Sie können auch zum Einsiegeln verschiedener Substanzen verwendet werden, um diese mindestens einen Monat lang vor atmosphärischem CO2 zu schützen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rapid and precise d13C measurement of dissolved inorganic carbon in natural waters using liquid chromatography coupled to an isotope-ratio mass spectrometer.
Brandes JA.
Limnology and Oceanography: Methods, 7 (11), 730-739 (2009)
Haoran Sun et al.
Organic letters, 10(20), 4413-4416 (2008-09-13)
The potent dehydrating ability of difluoro(aryl)-lambda (3)-iodanes is exploited to develop a convenient (19)F-NMR-based aquametry method that is more sensitive than coulometric Karl Fischer titration. The key difluoro(aryl)-lambda (3)-iodane reagents are synthesized readily from commercially available and inexpensive precursors.