854179-U
Bördeldeckel (magnetisch) mit PTFE-/Silikon-Septum, 100er Packung
gold seal (magnetic, with 5 mm center hole), (silcone blue transparent/PTFE transparent), diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm, open center
Synonym(e):
Magnetic Crimp Caps with Septa
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
(silcone blue transparent/PTFE transparent)
gold seal (magnetic, with 5 mm center hole)
Leistungsmerkmale
closure type crimp seal
open center
Härte
45 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 100 ea
Durchm. × Dicke
20 mm × 3.0 mm
Fitting
thread for 20 mm
Kompatibilität
for use with Carlo Erba HS500/HS800
for use with Fisons HS500
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)