Merck
SU860030
Supelco
Headspace-Fläschchen, flache Oberkante, flacher Boden
volume 20 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm, long neck
Synonym(e):
Flat-bottom Flat-top Headspace Vial
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
clear glass vial
flat bottom
Beschreibung
flat top
Leistungsmerkmale
closure type crimp top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm
Volumen
20 mL
Fitting
thread for 20 mm
Anwendung
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)