Merck
27360-U
Supelco
Bördelkappen mit Septen aus PTFE/Silikon
silver aluminum seal, diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, red PTFE/silicone septum, pkg of × 100 ea
Synonym(e):
PTFE/Silicone Septum Crimp Seals
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
red PTFE/silicone septum
silver aluminum seal
Leistungsmerkmale
closure type crimp seal
Härte
60 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of × 100 ea
Durchm. × Dicke
11 mm × 1.0 mm
Fitting
thread for 11 mm
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)