27214-U
Bördelkappen mit Septen aus PTFE/Silikon
silver aluminum seal, size × thickness 11 mm × 1.0 mm, white PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
Synonym(e):
PTFE/Silicone Septum Crimp Seals
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
silver aluminum seal
white PTFE/silicone septum
Leistungsmerkmale
closure type crimp seal
Verpackung
pkg of 100 ea
Größe × Dicke
11 mm × 1.0 mm
Fitting
thread for 11 mm
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)