508179
Bördelkappe mit Gummi(rot)/PTFE-Septum
seal diam. 11 mm, PTFE/red rubber septum, pkg of 100 ea
Synonym(e):
Bördelkappen, 11 mm, mit PTFE/Gummiseptum
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE/red rubber septum
Verpackung
pkg of 100 ea
Dichtungsdurchm.
11 mm
Allgemeine Beschreibung
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa are for use with 12 x 32 mm crimp top vials. The PTFE/rubber septa are compatible with most organic solvents until pierced and are not recommended for aromatics, carbon disulfides, chlorinated solvents, hydrocarbons.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)