58539-U
SSI™ TC-20-Rohrschneider
AC/DC input 110 V / 220 V AC, 50-60 Hz (voltage selectable), CE compliant
Synonym(e):
Tubing Cutter Tool
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
CE compliant
Allgemeine Beschreibung
Das elektrische Schneidgerät für Edelstahl-Tubing, SSI Modell TC-20, sichert eines totvolumenfreie Verbindung. Da das Tubing mit einer Klemme sicher an dem vertikalen Schwungarm befestigt ist, wird ein gerader Schnitt erzeugt, wenn der Schwungarm auf das Schneidrad abgesenkt wird, sodass ein glattes Ende entsteht. Es wird kein Kühl-/Schmierstoff benötigt. Das Gerät trägt das CE-Zeichen und schneidet alle gängigen, in der Chromatographie eingesetzten Rohrleitungen. Tubing mit einem Außendurchmesser von 1/16", 1/8" und 1/4" und einem Innendurchmesser bis mindestens 0,008" können glatt und ohne Verformung geschnitten und entgratet werden.
Das Präzisionsentgraterwerkzeug für 1/16" AD-Tubing ist zur sicheren Aufbewahrung direkt am Schwungarm befestigt. Ein Entgraterwerkzeug (Kat-Nr. 58804) für 1/8" Durchmesser kann separat bestellt werden.
Das Präzisionsentgraterwerkzeug für 1/16" AD-Tubing ist zur sicheren Aufbewahrung direkt am Schwungarm befestigt. Ein Entgraterwerkzeug (Kat-Nr. 58804) für 1/8" Durchmesser kann separat bestellt werden.
Rechtliche Hinweise
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)