Merck
58540-U
Supelco
Schneidrad für TC-20
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Beschreibung
TC-20
Verpackung
pkg of 3 ea
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)