Z290882
PEEK-Schlauch-Schneider
Synonym(e):
PEEK Tubing Cutter
Allgemeine Beschreibung
Für gerade gratfreie Schnitte durch Polymertubing mit Außendurchmessern von 1/16 in. bis 1/8 in.. das zum Schneiden von PEEK-Leitungen entwickelte Gerät ist auch für PTFE- oder Tefzel-Schläuche geeignet. Das kompakte Gerät ist mit einem Sicherheitsverschluß ausgestattet. Eine Ersatzklinge ist enthalten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)