Z146277
Scienceware® plastic-tubing cutter
jaw closes automatically when not in use
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122406
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Bel-Art
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Schneidet Rohr oder Schlauch von 1.6 bis19mm AD.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z146277-1EA | 4061832262291 |