Merck
Z561541
Thermco® deep immersion thermometer
temperature -20-150 °C, immersion L 150 mm, glass
About This Item
UNSPSC-Code:
41112303
NACRES:
NB.79
Beschreibung
spirit-filled
Leistungsmerkmale
subdivision 1.0 °C
Hersteller/Markenname
Thermco Products, Inc.
Temperaturmessbereich
-20-150 °C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Extended immersion for deep flasks or kettles.
Rechtliche Hinweise
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z561541-1EA4061833310595