Z273961
FRIO-Temp® Flaschenthermometer
refrigerator, temperature -5-15 °C
Synonym(e):
refrigerator temperature measuring equipment, refrigerator thermometer
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
refrigerator
Leistungsmerkmale
subdivision 0.5 °C
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
HB Instruments B61004-0100
Temperaturmessbereich
-5-15 °C
Länge
115 mm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z273961-1EA | 4061833308943 |