Z274011
FRIO-Temp® Flaschenthermometer
oven, temperature 20-130 °C
Synonym(e):
oven temperature measuring equipment, oven thermometer
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
oven
Leistungsmerkmale
subdivision 1.0 °C
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
HB Instruments B60600-1100
Temperaturmessbereich
20-130 °C
Länge
145 mm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z274011-1EA | 4061833308967 |