Merck
Z561428
Thermco® precision ground-glass joint thermometer
temperature -10-150 °C, immersion L 25 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41112303
NACRES:
NB.79
Verbindung
joint ST/NS10/30
Beschreibung
spirit-filled
Leistungsmerkmale
subdivision 1.0 °C
Hersteller/Markenname
Thermco Products, Inc.
Temperaturmessbereich
-10-150 °C
Länge
275 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z561428-1EA4061826729922