Merck
20425-U
Sigma-Aldrich
Hochleistungsröhrchenschneider
manual, tubing cutter L 4 15/16 in., pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122406
NACRES:
NB.35
Leistungsmerkmale
manual
Verpackung
pkg of 1 ea
Schlauchschneider L
4 15/16 in.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Schneidet Metalleitungen von 1/8 in. bis 1-1/8 in. (6-31mm) AD.
Ersatzschneidrad enthalten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1