Wichtige Dokumente
504971-40
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
Synonym(e):
C18 TM=["Discovery"] HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Discovery® C18 HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Discovery®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
12% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
25 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
300 m2/g
Oberflächendeckung
3 μmol/m2
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
180 Å
pH Betriebsbereich
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Anwendung
- Identification, isolation and characterization of dolutegravir forced degradation products and their cytotoxicity potential.: Utilizes the Discovery® C18 HPLC Column to study the stability and degradation of the antiretroviral drug dolutegravir, crucial for ensuring drug safety and efficacy (Saida et al., 2019).
- Rapid, Refined, and Robust Method for Expression, Purification, and Characterization of Recombinant Human Amyloid beta 1-42.: This methodological study leverages the Discovery® C18 HPLC Column for the purification and analysis of amyloid beta peptides, contributing to research on Alzheimer′s disease (Prakash et al., 2019).
- Development and validation of a HPLC electrochemical detection method to measure COMT activity as a tool in drug development.: Showcases the use of the Discovery® C18 HPLC Column in developing a novel analytical method for measuring catechol-O-methyltransferase (COMT) activity, instrumental in the development of psychiatric and neurological medications (Viljoen et al., 2019).
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit
- Hervorragende Peakform bei basischen und sauren Analyten
- Stabile, gering blutende LC/MS-Trennungen
- Trennung von Peptiden und kleinen Proteinen
- Geringere Hydrophobität als viele vergleichbare C18-Säulen für schnellere Analysen
Rechtliche Hinweise
Vorsäulenkartusche
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered