Merck
504955-30
Supelco
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
Synonym(e):
C18 TM=["Discovery"] HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
Discovery® C18 HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Discovery®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
12% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
15 cm × 3 mm
Oberflächenbereich
300 m2/g
Oberflächendeckung
3 μmol/m2
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
180 Å
pH Betriebsbereich
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Verwenden Sie Discovery® C18 für jede Methode, die eine C18-Säule erfordert. Durch die ausgezeichnete Peakform, Reproduzierbarkeit und Stabilität ist sie die Säule der Wahl für alle routinemäßigen bis anspruchsvollen C18-Methoden.
Anwendung
  • A stability indicating RP-HPLC method for determination of the COVID-19 drug molnupiravir applied using nanoformulations in permeability studies.: This paper describes the use of the Discovery® C18 HPLC Column in developing a stability-indicating method for the COVID-19 therapeutic, molnupiravir, emphasizing its critical role in supporting pandemic response through advanced drug formulation and analysis (Recber et al., 2022).
  • Features of assay and decomposition dynamics of 2-methoxy-4-(1-propenyl)hydroxybenzene in biological material.: Demonstrates the versatility of the Discovery® C18 HPLC Column in forensic science, particularly in the analysis and decomposition studies of complex organic compounds within biological samples (Chernova et al., 2022).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit
  • Hervorragende Peakform bei basischen und sauren Analyten
  • Stabile, gering blutende LC/MS-Trennungen
  • Trennung von Peptiden und kleinen Proteinen
  • Geringere Hydrophobität als viele vergleichbare C18-Säulen für schnellere Analysen
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T Nagano et al.
Journal of dental research, 88(9), 823-828 (2009-09-22)
Mmp-20 and Klk4 are the two key enamel proteases. Can both enzymes process amelogenin to generate the major cleavage products that accumulate during the secretory stage of amelogenesis? We isolated Mmp-20 and Klk4 from developing pig teeth and used them
Yuan-Qing Xia et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 20(12), 1831-1837 (2006-05-18)
A major challenge in selecting an appropriate stationary phase for diastereomeric separation is that it is difficult to predict which of the commercially available stationary phases could achieve the required liquid chromatographic (LC) separation. This work describes the selection and
T R Shantha Kumar et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 38(1), 173-179 (2005-05-24)
A simple, precise and accurate isocratic reverse-phase liquid chromatography method with programmed wavelength detection has been validated to quantify DRF-4367 and Phenol red, simultaneously for application in rat in situ single pass intestinal perfusion study to assess intestinal permeability of
Satoru Sonoke et al.
Cancer research, 68(21), 8843-8851 (2008-11-01)
The pharmacokinetics and antitumor activity of pegylated small interfering RNA (siRNA)/cationic liposome complexes were studied after systemic administration to mice. We designed pegylated-lipid carriers for achieving increased plasma concentrations of RNA and hence improved accumulation of RNA in tumors by
Yoshinori Masukawa et al.
Journal of lipid research, 49(7), 1466-1476 (2008-03-25)
Ceramides (CERs) in human stratum corneum (SC) play physicochemical roles in determining barrier and water-holding functions of the skin, and specific species might be closely related to the regulation of keratinization, together with other CER-related lipids. Structures of those diverse
Verwandter Inhalt
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered