Merck
581325-U
Supelco
Ascentis® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
Ascentis-C18-HPLC-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Ascentis® C18 HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1 (Similar to Phenomenex Luna C18)
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Ascentis®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
25% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
450 m2/g
Oberflächendeckung
3.7 μmol/m2
Verunreinigungen
<5 ppm metals
Matrix
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
operating pH range
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Die Ascentis C18 ist eine äußerst stabile und zuverlässige HPLC-Säule, die eine symmetrische Peak-Form sowie eine ausgezeichnete Retention auch schwieriger Verbindungen ermöglicht.
Anwendung
  • Identification of recombinant human insulin and biosynthetic insulin analogues by multiplexed targeted unlabeled mass spectrometry of proteotypic tryptic peptides.: In dieser Studie wurde die Ascentis®-C18-HPLC-Säule für die Trennung von proteotypischen tryptischen Peptiden zur Identifizierung von Insulinanaloga verwendet und ihre Anwendung in der gezielten Massenspektrometrie für die proteomische Analyse hervorgehoben (QasemRJ et al., 2019).
  • Development and validation of a novel stability-indicating HPLC method for the simultaneous assay of betamethasone-17-valerate, fusidic acid, potassium sorbate, methylparaben and propylparaben in a topical cream preparation.: In dieser Forschungsarbeit wurde eine HPLC-Methode mit der Ascentis®-C18-HPLC-Säule für den gleichzeitigen Assay mehrerer Verbindungen entwickelt und validiert. Dabei wurde ihre Robustheit bei Stabilitätstests pharmazeutischer Formulierungen nachgewiesen (Byrne J et al., 2014).
  • HPLC-DAD and HPLC-ESI-MS/MS methods for metabolite profiling of propolis extracts.: In der Studie wurde die Ascentis®-C18-HPLC-Säule für die Metabolitenprofilierung von Propolis-Extrakten unter Verwendung von HPLC-DAD und HPLC-ESI-MS/MS verwendet, was ihre Wirksamkeit in der komplexen natürlichen Produktanalyse unter Beweis stellte (Pellati F et al., 2011 ).
  • Practical comparison of 2.7 microm fused-core silica particles and porous sub-2 microm particles for fast separations in pharmaceutical process development.: Dieser Artikel vergleicht verschiedene HPLC-Säulentechnologien, darunter auch die Ascentis®-C18, und hebt ihre Leistung bei schnellen Trennungen hervor, die für die Entwicklung pharmazeutischer Prozesse entscheidend sind (Abrahim A et al., 2010).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ausgezeichnete Retention
  • Symmetrische Peak-Form
  • Hohe Reproduzierbarkeit
  • Vollständig LC-MS-kompatibel
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Michael Kühl et al.
eLife, 9 (2020-01-22)
Far-red absorbing chlorophylls are constitutively present as chlorophyll (Chl) d in the cyanobacterium Acaryochloris marina, or dynamically expressed by synthesis of Chl f, red-shifted phycobiliproteins and minor amounts of Chl d via far-red light photoacclimation in a range of cyanobacteria
Dipanjan Goswami et al.
Biomedical chromatography : BMC, 23(11), 1227-1241 (2009-07-14)
A LC-MS/MS method for plasma topiramate analysis is delineated involving least number of healthy volunteers. Topiramate and amlodipine internal standard (IS) were extracted by simple centrifuge-coupled solid-phase extraction and reverse-phase chromatographic separation was performed on an Ascentis C(18) column. Turbo-spray
Federica Pellati et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 55(5), 934-948 (2011-04-19)
In this study, the composition of polyphenols (phenolic acids and flavonoids) in propolis extracts was investigated by HPLC-DAD and HPLC-ESI-MS/MS by comparing the performance of ion trap and triple quadrupole mass analyzers. The analyses were carried out on an Ascentis
Federica Vacondio et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 46(1), 200-205 (2007-10-26)
A rapid, simple and sensitive liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method was developed and validated for the determination of the imidazole H(3) antagonist ROS203 in rat plasma, using the superior homologue ROS287 as internal standard. Analyses were performed on an Agilent
Federica Pellati et al.
Journal of chromatography. A, 1242, 43-58 (2012-05-09)
In this study, a detailed phytochemical characterization of Echinacea pallida (Nutt.) Nutt. root extracts and dietary supplements was carried out for the first time by developing advanced chromatographic techniques, based on HPLC with diode array (DAD) and electrospray ionization-mass spectrometry
Protokolle
-glucoside chloride; Malvidin 3-glucoside; Delphinidin 3-(6-acetylglucoside); Cyanidin 3-(6-acetylglucoside); Petunidin 3-(6-acetylglucoside); Peonidin 3-(6-acetylglucoside); Malvidin 3-(6-acetylglucoside); Malvidin 3-(6-caffeoylglucoside); Petunidin 3-(6-cumarylglucoside); Peonidin 3-(6-cumarylglucoside); Malvidin 3-(6-cumarylglucoside)
-methylcarbamate 10 μg/mL; Diuron; Propham; Siduron; Methiocarb, analytical standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Chlorpropham 10 μg/mL; Barban; Neburon