Merck
569252-U
Supelco
Discovery® HS C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
Discovery-RP18-HPLC-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
Discovery® HS C18 HPLC-Säule, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Discovery®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
20% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
300 m2/g
Oberflächendeckung
3.2 μmol/m2
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
120 Å
pH Betriebsbereich
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Anwendung
  • A stability indicating RP-HPLC method for determination of the COVID-19 drug molnupiravir applied using nanoformulations in permeability studies.: In dieser Forschungsarbeit wurde eine robuste RP-HPLC-Methode für die quantitative Analyse von Molnupiravir, einem COVID-19-Therapeutikum, unter Verwendung von Nanoformulierungen entwickelt. Die Studie hebt die Stabilität und Wirksamkeit der Methode in Permeabilitätsstudien hervor und zeigt ihr Potenzial in der pharmazeutischen Analyse (Reçber et al., 2022).
  • Analysis of terizidone in plasma using HPLC-UV method and its application in a pharmacokinetic study of patients with drug-resistant tuberculosis.: Die Studie entwickelte und validierte eine HPLC-UV-Methode zur Analyse von Terizidon in Plasma, die für pharmakokinetische Studien bei Patienten mit arzneimittelresistenter Tuberkulose unerlässlich ist. Die Zuverlässigkeit der Methode unterstützt die Anwendung in der klinischen und pharmakologischen Forschung (Muubwa und Mugabo, 2018).
  • Optimization of LC method for the quantification of doxorubicin in plasma and urine samples in view of pharmacokinetic, biomedical and drug monitoring therapy studies.: Diese Forschungsarbeit konzentriert sich auf die Optimierung einer Flüssigchromatographiemethode zur Quantifizierung von Doxorubicin in Plasma und Urin. Sie ist von entscheidender Bedeutung für pharmakokinetische, biomedizinische und Arzneimittelüberwachungsstudien und gewährleistet eine genaue und präzise Therapieüberwachung.(Maliszewska et al., 2018).
  • Universal efavirenz determination in transport study, rat placenta perfusion and placenta lysate by HPLC-UV.: IIn dieser Studie wird eine universelle HPLC-UV-Methode zur Bestimmung von Efavirenz in verschiedenen biologischen Matrizes vorgestellt, einschließlich Transportstudien, Rattenplazenta-Perfusion und Lysat. Sie ist von Bedeutung für die Forschung im Bereich Pharmakokinetik und Arzneimittelverteilung (Zelena et al., 2017).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Stabile LC-MS-Trennungen mit extrem geringem Bluten
  • Im analytischen bis präparativen Maßstab erhältlich
  • Äußerst stabil, sichert außergewöhnliche Reproduzierbarkeit von Lauf zu Lauf und von Säule zu Säule
  • Höhere Hydrophobie, für eine bessere Trennung anspruchsvoller Verbindungen
Empfohlene Produkte
Entdecken Sie LiChropur Reagenzien – ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Vorsäulenkartusche
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Abad Khan et al.
Talanta, 84(3), 789-801 (2011-04-13)
A new, simple, economical and validated high-performance liquid chromatography linked with electrochemical detector (HPLC-ECD) method has been developed and optimized for different experimental parameters to analyze the most common monothiols and disulfide (cystine, cysteine, homocysteine, methionine, reduced (GSH) and oxidized
Awantika Singh et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 29(6), 485-496 (2015-07-15)
Adhatoda beddomei and Adhatoda vasica are popular Ayurvedic medicinal plants in India, belonging to the family Acanthaceae. Tricyclic quinazoline alkaloids are found to be the most abundant in these plants which are responsible for broad-spectrum medicinal properties. This study aims
Swati Jaiswal et al.
Journal of chromatographic science, 55(6), 617-624 (2017-03-24)
Tuberculosis (TB) with human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immunodeficiency syndrome represents the most common infectious diseases worldwide. Anti-TB drugs are used concurrently with antiretroviral drug for treatment of TB-HIV co-morbidities. Due to lower risk of interaction with protease inhibitors, rifabutin is
Ismail Khan et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1033-1034, 261-270 (2016-09-07)
A simple, economical, fast, and sensitive RP-HPLC-UV method has been developed for the simultaneous quantification of Sorafenib and paclitaxel in biological samples and formulations using piroxicam as an internal standard. The experimental conditions were optimized and method was validated according
Lucie Zelena et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 137, 70-77 (2017-01-17)
Efavirenz is an antiretroviral drug used in the treatment of HIV-positive patients. A simple, fast and sensitive high-performance liquid chromatography (HPLC) method was developed in order to determine efavirenz in three types of samples provided from pharmacokinetic studies. The analysis