569250-U
Discovery® HS C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
Discovery RP18 HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Discovery® HS C18 HPLC-Säule, 3 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Discovery®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
20% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
5 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
300 m2/g
Oberflächendeckung
3.2 μmol/m2
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
120 Å
pH Betriebsbereich
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Verwandte Kategorien
Anwendung
- A stability indicating RP-HPLC method for determination of the COVID-19 drug molnupiravir applied using nanoformulations in permeability studies.: This study developed a robust RP-HPLC method to determine molnupiravir in various nanoformulations, showcasing its potential application in permeability studies and ensuring drug stability (Reçber et al., 2022) (Reçber et al., 2022).
- Analysis of terizidone in plasma using HPLC-UV method and its application in a pharmacokinetic study of patients with drug-resistant tuberculosis.: This research presented an HPLC-UV method for analyzing terizidone in plasma, facilitating its use in pharmacokinetic studies of patients with drug-resistant tuberculosis (Mulubwa and Mugabo, 2018) (Mulubwa and Mugabo, 2018).
- Optimization of LC method for the quantification of doxorubicin in plasma and urine samples in view of pharmacokinetic, biomedical and drug monitoring therapy studies.: The study optimized an LC method for quantifying doxorubicin in plasma and urine, crucial for pharmacokinetic, biomedical, and drug monitoring therapy applications (Maliszewska et al., 2018) (Maliszewska et al., 2018).
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Stabile LC-MS-Trennungen mit extrem geringem Bluten
- Im analytischen bis präparativen Maßstab erhältlich
- Äußerst stabil, sichert außergewöhnliche Reproduzierbarkeit von Lauf zu Lauf und von Säule zu Säule
- Höhere Hydrophobie, für eine bessere Trennung anspruchsvoller Verbindungen
Rechtliche Hinweise
Vorsäulenkartusche
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
569250-U | 4061838545763 |