505137
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Discovery® C18 Supelguard Vorsäulen-Kartusche, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 2 ea
Agentur
suitable for USP L1
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 2 ea
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
2 cm × 4 mm
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
180 Å
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered