Merck
58365
Supelco
SUPELCOSIL LC-Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
SUPELCOSIL LC-Si HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
Agentur
suitable for USP L3
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
SUPELCOSIL
Parameter
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 10 mm
Oberflächenbereich
170 m2/g
Matrix
silica gel, spherical particle platform
Aktive Matrixgruppe
silica phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å pore size
pH-Bereich
2-7.5
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Allgemeine Beschreibung
Als typische mobile Phasen in der NP-Chromatographie mit Kieselgelsäulen werden Kohlenwasserstoffe wie Hexan oder Heptan mit einem geringen Anteil eines polareren Lösungsmittels verwendet. Unpolare Verbindungen eluieren zuerst, während polare Verbindungen eine stärkere Wechselwirkung mit den Silanolgruppen des Kieselgels zeigen. Die polare Selektivität ist z.B. sehr hilfreich, um Mycotoxine zu trennen. Kieselgel wird oft in der präparativen Chromatographie verwendet, da es preiswerter ist und die verwendeten Lösungsmittel einen geringeren Rückdruck erzeugen. Das Kieselgel ist bei organischen Chemikern als präpatatives Niederdruckmaterial besonders beliebt. Das nicht-modifizierte Kieselgel in Supelcosil LC-Si kann sogar Positionsisomere auftrennen.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J J Agren et al.
Lipids, 37(6), 613-619 (2002-07-18)
Normal-phase HPLC resolution of sn-1,2(2,3)- and x-1,3-DAG generated by partial Grignard degradation from natural TAG was carried out with both (R)-(-) and (S)-(+)-1-(1-naphthyl)ethylurethane derivatives. The diastereomeric sn-1,2- and sn-2,3-DAG derivatives were resolved using two Supelcosil LC-Si (5 microm, 25 cm
Mohammed Shahid Ali et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 43(1), 158-167 (2006-08-05)
A new HILIC method has been developed for the simultaneous determination of pseudoephedrine hydrochloride (PSH), diphenhydramine hydrochloride (DPH) and dextromethorphan hydrobromide (DXH) in cough-cold syrup. Mobile phase consists of methanol:water (containing 6.0 g of ammonium acetate and 10 mL of
R Lovlin et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical applications, 679(1-2), 196-198 (1996-04-26)
The stereospecific HPLC assays reported for ketoprofen (KT) mainly utilize indirect approaches. These assays involve the formation of amide diastereomeric derivatives, which are then separated by chromatography. The advantages of indirect methods include versatility, good sensitivity and cost effectiveness; however