33321-U
Fläschchen für das Waters® Karussell mit 96 Plätzen, 8 x 40 mm
volume 1 mL, clear glass vial, vial O.D. × H 8 mm × 40 mm, pkg of 200 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear glass vial
polyethylene plug (starburst closure)
Leistungsmerkmale
closure type snap plug (included)
Verpackung
pkg of 200 ea
Fläschchen AD × H
8 mm × 40 mm
Volumen
1 mL
Fitting
plug for 8 mm
Kompatibilität
for use with Waters 96 Autosampler
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)