Z291994
WISP™ Autosampler-Fläschchen, 96 Positionen
volume 1 mL, clear glass vial, pkg of 250 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Empfohlene Produkte
Materialien
clear glass vial
low-density polyethylene closure
Leistungsmerkmale
closure type polyethylene cap
Verpackung
pkg of 250 ea
AD × H
8 mm × 40 mm
Volumen
1 mL
Fitting
plug for 8 mm
Allgemeine Beschreibung
8 x 40 mm, 1 mL Inhalt. Mit Schnappdeckeln aus LDPE
Rechtliche Hinweise
WISP is a trademark of Waters
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)