Merck
33320-U
Supelco
Fläschchen für das Waters® Karussell mit 96 Plätzen, 8 x 40 mm
volume 1 mL, clear glass vial, O.D. × H 8 mm × 40 mm, pkg of 200 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
clear glass vial
Beschreibung
closure (not included)
Verpackung
pkg of 200 ea
AD × H
8 mm × 40 mm
Volumen
1 mL
Fitting
plug for 8 mm
Allgemeine Beschreibung
This vial is designed to work in the Waters WISP™ 96 Position Autosampler. Avialable in clear Type 1 borosilicate glass. Vials feature thicker walls for safer sample handling.
Please order your closure separately.
Rechtliche Hinweise
Waters is a registered trademark of Waters
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)