33326
Fläschchen für das Waters® Karussell mit 96 Plätzen, 8 x 40 mm
volume 1 mL, clear glass vial, vial O.D. × H 8 mm × 40 mm, pkg of 1000 ea
Empfohlene Produkte
Materialien
clear glass vial
polyethylene closure (starburst closure)
Leistungsmerkmale
closure type snap plug (included)
Verpackung
pkg of 1000 ea
Fläschchen AD × H
8 mm × 40 mm
Volumen
1 mL
Fitting
plug for 8 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This vial is designed to work in the Waters WISP™ 96 Position Autosampler. Avialable in clear Type 1 borosilicate glass. Vials feature thicker walls for safer sample handling.
Rechtliche Hinweise
Waters is a registered trademark of Waters
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)