29433-U
Certified vials, 8 x 40 mm (caps included), pk of 250
volume 1 mL, clear glass vial, clear polyethylene cap (with starburst interior)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear glass vial
clear polyethylene cap (with starburst interior)
Leistungsmerkmale
closure type polyethylene cap
Verpackung
pkg of 250 ea
AD × H × ID
8 mm × 40 mm × 6 mm
Volumen
1 mL
Fitting
plug for 8 mm
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)