Merck
27510-U
Supelco
Septen, blaues PTFE / weißes Silikon, 100er-Packung
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 8 mm × 0.060 in., for use with 2 mL vial - standard opening
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
blue PTFE face
blue PTFE/white silicone
white silicone body
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
250 °C max. temp.
AD
8 mm
Durchm. × Dicke
8 mm × 0.060 in.
Kompatibilität
for use with 2 mL vial - standard opening
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)