Merck
29039-U
Supelco
Septen, rotes PTFE/Silikon
red PTFE/silicone, diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 100 ea
Synonym(e):
Red Rubber/Silicone Seals
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
red PTFE/silicone
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
250 °C temp. limit
AD
9 mm
Durchm. × Dicke
9 mm × 1.0 mm
Fitting
thread for 9 mm
Kompatibilität
for use with 2mL vial with 9mm thread
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)