Merck
508616
Supelco
Septen, PTFE/Silikon
blue PTFE/silicone, diam. × thickness 20 mm × 0.045 in., hardness 30 (Durometer: shore A), pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
PTFE face
blue PTFE/silicone
silicone body
Härte
30 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Chromacol 20-ST101
Parameter
250 °C temp. limit
AD
20 mm
Durchm. × Dicke
20 mm × 0.045 in.
Allgemeine Beschreibung
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)