Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborbedarf
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Zertifikate (COA/COO)
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Septen, blaues PTFE / weißes Silikon, 100er-Packung
Products
Produktkategorie
septa (6)
Marke
Supelco (6)
Durchmesser (mm)
AD (mm)
Farbe
Produkte filtern
Showing 1-6 of 6
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
27515
Septen, blaues PTFE / weißes Silikon, 100er-Packung,
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.060 in., for use with 20, 40, 60 mL vial
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
27514
Septen, blaues PTFE / weißes Silikon, 100er-Packung,
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22 mL vial
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
27512
Septen, blaues PTFE / weißes Silikon, 100er-Packung,
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
27511
Septen, blaues PTFE / weißes Silikon, 100er-Packung,
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 11 mm × 0.060 in., for use with 4 mL vial
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
27510-U
Septen, blaues PTFE / weißes Silikon, 100er-Packung,
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 8 mm × 0.060 in., for use with 2 mL vial - standard opening
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
27513
Septen, blaues PTFE / weißes Silikon, 100er-Packung,
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.060 in., for use with 15 mL vial