Merck
HAM75807
Hamilton® GC septa
PTFE/silicone (high temp), pack of 12 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.35
Materialien
PTFE/silicone (high temp)
yellow septa
Verpackung
pack of 12 ea
Parameter
212 °C max. temp.
Durchm. × Dicke
11.0 mm × 3.18 mm
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)