Merck
27176
Supelco
Screw cap, polypropylene, with open center
black phenolic hole cap, for use with 22 mL vial with 20-400 thread, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
black phenolic hole cap
Leistungsmerkmale
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
149 °C temp. limit
Durchm. × H
23 mm × 11.3 mm
Halterdurchm.
12 mm
Fitting
thread for 20-400
Kompatibilität
for use with 22 mL vial with 20-400 thread
Allgemeine Beschreibung
Screw caps (black phenolic hole cap, for use with 22 mL vial with 20-400 thread) are available as hole caps for use with sealing septa. Caps are offered in phenolic resin. Phenolic hole caps can withstand a maximum temperature of 149°C.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1