Merck
27022
Supelco
Montierte Schraubkappe mit Loch und Septum aus PTFE/Silikon
black polypropylene cap, thread for 24-400, PTFE/silicone, septum thickness 3 mm, for use with 20, 40, or 60 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
PTFE/silicone
black polypropylene cap
Leistungsmerkmale
closure type black polypropylene hole cap
Verpackung
pkg of 100 ea
Septumdicke
3 mm
Fitting
thread for 24-400
Kompatibilität
for use with 20, 40, or 60 mL vial
Anwendung
Es kann verwendet werden, um frisches Pflanzenmaterial zum Erhalt von flüchtigen Stoffen im Festphasenmikroextraktion(SPME)-Verfahren zu schneiden und aufbewahren. Es kann auch im Tandem-Flüssigchromatographie-Massenspektrometrie(LC-MS/MS)-Verfahren zur Bestimmung von Bisphenol A, 4-t-Octylphenol und 4-Nonylphenol in menschlichem Blutserum eingesetzt werden.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Electroantennographic responses of the small chestnut weevil Curculio sayi (Coleoptera: Curculionidae) to volatile organic compounds identified from chestnut reproductive plant tissue.
Keesey, Ian W., et al.
Environmental Entomology, 41.4, 933-940 (2012)
Bisphenol A, 4-t-octylphenol, and 4-nonylphenol determination in serum by Hybrid Solid Phase Extraction?Precipitation Technology technique tailored to liquid chromatography?tandem mass spectrometry.
Asimakopoulos, Alexandros G., and Nikolaos S. Thomaidis.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 986, 85-93 (2015)