Z164313
Schwarze Kunststoffkappen
Solid top, PTFE-faced rubber liner, thread for 20-400, pkg of 100 ea
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE-faced rubber liner
black phenolic cap
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic solid top cap
Verpackung
pkg of 100 ea
Fitting
thread for 20-400
Allgemeine Beschreibung
These autoclavable caps are designed to ensure the ultimate in product safety.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)