Merck
27027-U
Supelco
Vials, Klarglas, Schraubverschluss, graduiert (nur Vial)
volume 22 mL, thread for 20-400, pkg of 100 ea
Synonym(e):
Graduierte Klarglasfläschchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
clear glass vial (with graduations)
Beschreibung
cap not included
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
graduated
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
23 mm × 85 mm
Volumen
22 mL
Fitting
thread for 20-400
Allgemeine Beschreibung
Vials, Klarglas, Schraubverschluss, graduiert (nur Vial, Volumen 22 mL) eignen sich grundsätzlich zur Injektion von Proben aus einem Autosampler. Die Spritzennadel des Autosamplers durchsticht bei der Injektion die Kappe des Vials und entnimmt die erforderlichen Aliquote der Probe. Das Gewinde eines Standard-Vials ist 20–400.
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)