23228
Braunglasflasche
volume 30 mL, O.D. × H 32 mm × 80 mm, thread for 20-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
Synonym(e):
BRAUNGLASFLASCHE 30ML, MIT SCHRAUBDECKEL UND SEPTUM, 12 Stück
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE/silicone septum
amber glass bottle
black phenolic hole cap
Leistungsmerkmale
closure type screw top bottle
pre-assembled
Verpackung
pkg of 12 ea
AD × H
32 mm × 80 mm
Septumdurchm. × Gesamtdicke × PTFE-Stärke
18 mm × 125 mil × 2 mil
Volumen
30 mL
Fitting
thread for 20-400
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ersatzteil
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)