Merck
20038
Supelco
ORBO 2000 vorgereinigte große PUF-Propfen, Ersatz
O.D. × L 6 cm × 7.6 cm, pkg of 1 ea
Synonym(e):
Große PUF-Kartuschen
About This Item
UNSPSC-Code:
47131900
Materialien
polyurethane (foam)
Agentur
ASTM® D6209
EPA IP-7,TO-13A,TO-4A,TO-9A
Beschreibung
Large PUF
Replacement
Produktlinie
ORBO
Leistungsmerkmale
precleaned
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
ORBO 2000
Methode(n)
active air sampling: suitable
AD × L
6 cm × 7.6 cm
Matrix
PUF Polyurethane Foam
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Allgemeine Beschreibung
PUF-Pfropfen von geeigneter Dichte fangen Verunreinigungen effektiv auf, ohne übermäßigen Gegendruck zu erzeugen. PUF-Pfropfen werden manchmal mit einem zusätzliche Adsorbens wie etwa Amberlite XAD®-2-Harz verwendet, um flüchtigere Verunreinigungen zu erfassen, oder mit einem Filter zum Zurückhalten von Partikeln.
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)