Merck
28221-U
Supelco
DSD-DNPH Diffusionssammler
pkg of 10 ea
Synonym(e):
Passiver DNPH-Probenehmer
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
Agentur
OSHA 1007
Verpackung
pkg of 10 ea
Methode(n)
passive air sampling: suitable
Matrix
(diffusive membrane w/ 2,4-DNPH coated silica)
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for sampling aldehydes
Anwendung
Der DSD-DNPH Diffusionssammler kann als passiver Luftsammler zur Analyse flüchtiger organischer Verbindungen in Luftproben bei der Untersuchung der zum Sick-Building-Syndrom (SBS) in Wohnhäusern beitragenden Faktoren eingesetzt werden.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Symptom definitions for SBS (sick building syndrome) in residential dwellings.
Wang LB, et al.
International Journal of Hygiene and Environmental Health, 211(1-2), 114-120 (2008)
Verwandter Inhalt
Durch die Luftüberwachung werden Luftverunreinigungen in der Umwelt, im industriellen Umfeld und in Gebäuden gemessen, um die Luftqualität nach den von Gesundheits- und Aufsichtsbehörden aufgestellten Standards zu beurteilen.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
28221-U4061826227763