21014
LpDNPH S10-Kartusche
bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A
NIOSH 2016
Zusammensetzung
bed wt., 350 mg
2,4-DNPH (High-purity silica gel)
Verpackung
pkg of 50 ea
Methode(n)
active air sampling: suitable
Volumen
3 mL
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Durch die Luftüberwachung werden Luftverunreinigungen in der Umwelt, im industriellen Umfeld und in Gebäuden gemessen, um die Luftqualität nach den von Gesundheits- und Aufsichtsbehörden aufgestellten Standards zu beurteilen.