Merck
20557
Supelco
ORBO 1000 vorgereinigte kleine PUF-Kartusche
O.D. × L 22 mm × 7.6 cm, pkg of 3 ea
Synonym(e):
Kleine PUF-Kartuschen
About This Item
UNSPSC-Code:
47131900
Materialien
polyurethane (foam)
Qualitätsniveau
Agentur
ASTM® D4861,D4947
EPA IP-8,TO-10A
Beschreibung
Small PUF
assembled
Produktlinie
ORBO
Leistungsmerkmale
precleaned
Verpackung
pkg of 3 ea
Hersteller/Markenname
ORBO 1000
Methode(n)
active air sampling: suitable
AD × L
22 mm × 7.6 cm
Matrix
PUF polyurethane foam
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Allgemeine Beschreibung
ORBO PUF-Kartusche: gemäß mehrerer U.S. EPA- und ASTM-Methoden wird eine Polyurethanschaum (PUF)-Adsorptionskartusche zur Überwachung schwerflüchtiger Stoffe in der Kamin-, Umgebungs-, Raum- und Luft am Arbeitsplatz benötigt. Ein geringer Druckabfall innerhalb der Kartusche erleichtert große Probenahmen. Die kleinen ORBO-1000 PUF-Kartuschen eignen sich für ASTM D4861, EPA IP-8 und EPA TO-10A (Pestizide/PCB); ASTM D4947 (Chlordan/Heptachlor). Kleine PUF-Kartuschen eignen sich für Probenahmebereiche von 1–5 l/min.
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)